Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Octynoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-octynoate, Methyl oct-2-ynoate

O0239-25ML
TCIAO0239-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAO0239-25ML
2-Octynoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Octynoate de méthyle


Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00009530
Numéro CAS: 111-12-6
EINECS: 203-836-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5165c0d6020d1c659e8ba882f2d999a350623cda&vid=5165c0d6020d1c659e8ba882f2d999a350623cda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité