Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-n-Octylstyrene ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

O0273-5G
TCIAO0273-5GEA 568 EUR InStock
TCIAO0273-5G
4-n-Octylstyrene ≥95.0% (par GC) stabilisé
4-n-Octylstyrene


Formule: C₁₆H₂₄
MW: 216,37 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078353
Numéro CAS: 46745-66-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité