Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octanal diethyl acetal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octyl Aldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxyoctane

O0427-25ML
TCIAO0427-25MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAO0427-25ML
n-Octanal diethyl acetal ≥97.0% (par GC)
n-Octanal diethyl acetal


Formule: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00672807
Numéro CAS: 54889-48-4
EINECS: 259-385-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65273d2fa7cdccfda545eb00ef0ecf42c09bb3c4&vid=65273d2fa7cdccfda545eb00ef0ecf42c09bb3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité