Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Octyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic Acid n-Octyl Ester

O0436-100MG
TCIAO0436-100MGEA 227 EUR InStock
TCIAO0436-100MG
N-Octyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate ≥94.0% (par GC)
N-Octyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate


Formule: C₁₅H₁₇Br₂FO₂S₂
MW: 472,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD19940962
Numéro CAS: 1160823-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité