Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trisodium dihydrogenorthoperiodate, Sodium dihydroperiodate

P0077-25G
TCIAP0077-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0077-25G
Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium


Formule: H₂INa₃O₆
MW: 293,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036146
Numéro CAS: 13940-38-0
EINECS: 237-720-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité