Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Phenetidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethoxyaniline Hydrochloride

P0092-25G
TCIAP0092-25GEA 302 EUR InStock
TCIAP0092-25G
O-Phenetidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-Phenetidine hydrochloride


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 173,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060217
Numéro CAS: 89808-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité