Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxyiminoacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isonitrosoacetophenone

P0181-10G
TCIAP0181-10GEA 105 EUR InStock
TCIAP0181-10G
2-Hydroxyiminoacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydroxyiminoacétophénone


Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002122
Numéro CAS: 532-54-7
EINECS: 208-539-5
Merck Index: 14,05191
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10cc1957e2d1d1d323959dc78335b3f110d82730&vid=10cc1957e2d1d1d323959dc78335b3f110d82730&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité