Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium pyridine-2-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Picolinic Acid Sodium Salt, Pyridine-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Sodium Picolinate

P0424-25G
TCIAP0424-25GEA 110 EUR InStock
TCIAP0424-25G
Sodium pyridine-2-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium pyridine-2-carboxylate


Formule: C₆H₅NO₂
MW: 145,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070517
Numéro CAS: 57665-05-1
EINECS: 260-888-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
pH 7.0 to 10.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité