Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Lutidinic acid hydrate, PCA hydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate

P0553-5G
TCIAP0553-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0553-5G
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté


Formule: C₇H₅NO₄·xH₂O
MW: 167,12 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00006296
Numéro CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=239871a5d019fe7e189564774dbed1952db3872c&vid=a40613883f5aec39af118eff93e7a26b39671a4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité