Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ponceau SX

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D and C Red No. 4

P0588-25G
TCIAP0588-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAP0588-25G
Ponceau SX
Ponceau SX


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046402
Numéro CAS: 4548-53-2
EINECS: 224-909-9
Merck Index: 14,07591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0510550526fdd5e92652a990d5dfdbf17ab34b0&vid=a1313799654a1d643914e171d8e05b2915319836&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 489.0 to 503.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 440 (0.02mol/L AcONH4 sol., 489.0 to 503.0 nm)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité