Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Basic blue 1 ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Brilliant Basic Cyanine, Primocyanine 6GX, Rhoduline Blue, Setoglaucine

P0598-25G
TCIAP0598-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP0598-25G
Basic blue 1 ≥90.0% (par HPLC)
Basic blue 1


Formule: C₂₃H₂₄Cl₂N₂
MW: 399,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050260
Numéro CAS: 3521-06-0
EINECS: 222-531-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 628.0 to 632.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1200 (H2O, 628.0 to 632.0 nm)
Drying loss max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité