Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Phenylmercapturic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-DL-Cys(Ph)-OH, N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine

P0607-5G
TCIAP0607-5GEA 359 EUR InStock
TCIAP0607-5G
DL-Phenylmercapturic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Phenylmercapturic acid


Formule: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059335
Numéro CAS: 20640-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité