Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propylpentanoyle chlorure ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride

P0824-5ML
TCIAP0824-5MLEA 138 EUR InStock
TCIAP0824-5ML
2-Propylpentanoyle chlorure ≥99.0% (par GC)
2-Propylpentanoyle chlorure


Formule: C₈H₁₅ClO
MW: 162,66 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00051446
Numéro CAS: 2936-08-5
EINECS: 220-914-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité