Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenylmethacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-N-phenylprop-2-enamide

P0920-25G
TCIAP0920-25GEA 121 EUR InStock
TCIAP0920-25G
N-Phenylmethacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Phenylmethacrylamide


Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048114
Numéro CAS: 1611-83-2
EINECS: 216-555-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité