Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Phospho-L-tyrosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-tyr(H2po3)-oh, H-Tyr(PO₃H₂)-OH, H-Tyr(H₂PO₃)-OH

P0959-100MG
TCIAP0959-100MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAP0959-100MG
O-Phospho-L-tyrosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-Phospho-L-tyrosine


Formule: C₉H₁₂NO₆
MW: 261,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002603
Numéro CAS: 21820-51-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1, 2mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité