Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl phthalimidomalonate ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalimidomalonic Acid Diethyl Ester

P1180-5G
TCIAP1180-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP1180-5G
Diethyl phthalimidomalonate ≥96.0% (sur base azote total)
Diethyl phthalimidomalonate


Formule: C₁₅H₁₅NO₆
MW: 305,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065025
Numéro CAS: 5680-61-5
EINECS: 227-138-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité