Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monobenzyl phthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Benzyloxy)carbonyl)benzoic acid, Benzyl Hydrogen Phthalate, Phthalic Acid Monobenzyl Ester

P1191-10G
TCIAP1191-10GEA 131 EUR InStock
TCIAP1191-10G
Monobenzyl phthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monobenzyl phthalate


Formule: C₁₅H₁₂O₄
MW: 256,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020279
Numéro CAS: 2528-16-7
EINECS: 219-771-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité