Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pentadecylphenol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1202-25G P1202-100G
TCIAP1202-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP1202-25G TCIAP1202-100G
3-Pentadecylphenol ≥90.0% (par GC)
3-Pentadecylphenol


Formule: C₂₁H₃₆O
MW: 304,5100 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00002310
Numéro CAS: 501-24-6
EINECS: 207-921-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f0b15167c12cdbe0360d60302399b0bdc198e2&vid=e9f0b15167c12cdbe0360d60302399b0bdc198e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité