1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium propane-1,3-disulphonate
P1205-5G
TCIAP1205-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1205-5G
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Formule: C₃H₆Na₂O₆S₂
MW: 248,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191483
Numéro CAS: 36589-58-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47515e9e1cd0161aa06253b8456d0f3cad8456c4&vid=47515e9e1cd0161aa06253b8456d0f3cad8456c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité