Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propionylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Phenylpropiophenone

P1212-5G
TCIAP1212-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP1212-5G
4-Propionylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Propionylbiphenyl


Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 344°C
Numéro MDL: MFCD00027015
Numéro CAS: 37940-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité