Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)

P1224-10G
TCIAP1224-10GEA 132 EUR InStock
TCIAP1224-10G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane


Formule: C₅F₁₀O
MW: 266,04 g/mol
Point d'ébullition: 36°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191577
Numéro CAS: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité