Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phthaloyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Phthaloyl-Phenylalanine, N-Pht-Phe-OH

P1227-5G
TCIAP1227-5GEA 106 EUR InStock
TCIAP1227-5G
N-Phthaloyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Phthaloyl-L-phenylalanine


Formule: C₁₇H₁₃NO₄
MW: 295,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069738
Numéro CAS: 5123-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -210.0 to -219.0 deg (C=2, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité