Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-1-piperidinepropionate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Piperidino)propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(Piperidino)propionate, 1-Piperidinepropionic Acid Ethyl Ester

P1305-25ML
TCIAP1305-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAP1305-25ML
Ethyl-1-piperidinepropionate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-1-piperidinepropionate


Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00006514
Numéro CAS: 19653-33-9
EINECS: 243-205-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité