Pyridine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridinium Bromide
P1666-25G
TCIAP1666-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1666-25G
Pyridine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridine hydrobromide
Formule: C₅H₅N
MW: 160,01 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00012801
Numéro CAS: 18820-82-1
EINECS: 242-600-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 221.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité