Phytantriol (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethylhexadecane-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecane
P1674-5G
TCIAP1674-5GEA 288 EUR InStock
TCIAP1674-5G
Phytantriol (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Phytantriol (mixture of isomers)
Formule: C₂₀H₄₂O₃
MW: 330,55 g/mol
Point d'éclair: 199°C
Numéro CAS: 74563-64-7
EINECS: 277-923-2
Merck Index: 14,07386
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Hydroxyl Value) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité