Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadécanal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentadecanal, Pentadecylaldehyde

P1869-1G
TCIAP1869-1GEA 229 EUR InStock
TCIAP1869-1G
Pentadécanal ≥97.0% (par GC)
Pentadécanal


Formule: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: 25°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12911660
Numéro CAS: 2765-11-9
EINECS: 220-435-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b7b90cbdb2cc442bda33fd8f2daf7b18b2f3a4&vid=18b7b90cbdb2cc442bda33fd8f2daf7b18b2f3a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité