Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium(II)(pi-cinnamyl) chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Palladium(p-cinnamyl) chloride dimer, Bis[cinnamyl palladium(II) chloride]

P2017-200MG
TCIAP2017-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAP2017-200MG
Palladium(II)(pi-cinnamyl) chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium(II)(pi-cinnamyl) chloride


Formule: C₁₈H₁₈Cl₂Pd₂
MW: 518,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621470
Numéro CAS: 12131-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ee5f7652346f51445472737ceab22dd81361d6e&vid=2ee5f7652346f51445472737ceab22dd81361d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité