Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrrolidine-1-carbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyanopyrrolidine

P2337-5G
TCIAP2337-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP2337-5G
Pyrrolidine-1-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Pyrrolidine-1-carbonitrile


Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003165
Numéro CAS: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50b5cb3507e1f3ad814cb9749fa56619226b4190&vid=bf53c5d5ecb7dc8caab30aeaa8d26110bf86b640&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité