Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9'-Spirobi[9H-fluoren]-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9'-Spirobi[fluoren]-2-amine

P2585-1G
TCIAP2585-1GEA 161 EUR InStock
TCIAP2585-1G
9,9'-Spirobi[9H-fluoren]-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9'-Spirobi[9H-fluoren]-2-amine


Formule: C₂₅H₁₇N
MW: 331,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD27956479
Numéro CAS: 118951-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité