Quinoxyfen ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5,7-Dichloro-4-quinolyl) (4-Fluorophenyl) Ether, 5,7-Dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline
Q0093-200MG
TCIAQ0093-200MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAQ0093-200MG
Quinoxyfen ≥98.0% (par GC)
Quinoxyfen
Formule: C₁₅H₈Cl₂FNO
MW: 308,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03265638
Numéro CAS: 124495-18-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,08079
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65c4e1a6ac58002963bfa476299e0979e3ebac9f&vid=65c4e1a6ac58002963bfa476299e0979e3ebac9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité