Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate

R0002-25G
TCIAR0002-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAR0002-25G
D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Raffinose pentahydraté


Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594,52 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071590
Numéro CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 14,08096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d9ef7c08fd56e04abc893f3083e9543833b6390&vid=8d9ef7c08fd56e04abc893f3083e9543833b6390&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +110 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité