Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rafoxanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, N-(3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide

R0108-1G
TCIAR0108-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAR0108-1G
Rafoxanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Rafoxanide


Formule: C₁₉H₁₁Cl₂I₂NO₃
MW: 626,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00682899
Numéro CAS: 22662-39-1
EINECS: 245-148-9
Merck Index: 14,08097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a5a2f14bf0cbd085f91c6d053385ccdf27d73ba&vid=9a5a2f14bf0cbd085f91c6d053385ccdf27d73ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité