Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S,S)-dpen]

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dichloro{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}[(1S,2S)-(-)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II) RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S,S)-dpen]

R0130-1G
TCIAR0130-1GEA 163 EUR InStock
TCIAR0130-1G
RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S,S)-dpen]
RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S,S)-dpen]


Formule: C₆₀H₆₀Cl₂N₂O₄P₂Ru
MW: 1107,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753032
Numéro CAS: 944450-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a39b3dc8fd25857d75eae28b1ae404a07ab98ea&vid=5a39b3dc8fd25857d75eae28b1ae404a07ab98ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité