Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Septithiophene

Fournisseur: TCI

S0505-100MG
TCIAS0505-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAS0505-100MG
ɑ-Septithiophene
alpha-Septithiophene


Formule: C₂₈H₁₆S₇
MW: 576,86 g/mol
Point de fusion: 328°C
Numéro CAS: 86100-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
TOF-MS to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité