Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sinomenine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

S0926-1G
TCIAS0926-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAS0926-1G
Sinomenine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sinomenine hydrochloride


Formule: C₁₉H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD01714307
Numéro CAS: 6080-33-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c52c1995a5925c0596c7598992a3757ee9d53f&vid=75c52c1995a5925c0596c7598992a3757ee9d53f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -89.0 to -93.0 deg (C=2,H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité