Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetradecyl ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ditetradecyl Ether, Dimyristyl Ether, Myristyl Ether

T0091-25G
TCIAT0091-25GEA 156 EUR InStock
TCIAT0091-25G
Tetradecyl ether ≥97.0% (par GC)
Tetradecyl ether


Formule: C₂₈H₅₈O
MW: 410,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026607
Numéro CAS: 5412-98-6
EINECS: 226-499-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité