Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diethyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonyl-N,N-diethylamide, N,N-Diethyl-4-methylbenzenesulphonamide

T0285-25G
TCIAT0285-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0285-25G
N,N-Diethyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N-Diethyl-p-toluenesulphonamide


Formule: C₁₁H₁₇NO₂S
MW: 227,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059369
Numéro CAS: 649-15-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité