Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride

T0309-25G
TCIAT0309-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0309-25G
Chlorure de 3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-toluoyle


Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000681
Numéro CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e059e9c2d0cd7c7812d00e0d3dc77e23af5c6ba8&vid=e059e9c2d0cd7c7812d00e0d3dc77e23af5c6ba8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité