Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tricaprylin ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propane-1,2,3-triyl trioctanoate, 1,2,3-Tri-n-octanoylglycerol, Tricaprylin, Tri-n-octanoin, Glycerol Tri-n-octanoate

T0365-25ML
TCIAT0365-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0365-25ML
Tricaprylin ≥93.0% (par GC)
Tricaprylin


Formule: C₂₇H₅₀O₆
MW: 470,69 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 10°C
Point d'éclair: 225°C
Numéro MDL: MFCD00036236
Numéro CAS: 538-23-8
EINECS: 208-686-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293bdc2c677169b5eec75dcd6e6634ba900498bd&vid=293bdc2c677169b5eec75dcd6e6634ba900498bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité