Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Époxypropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylene oxide, 1,3-Trimethylene Oxide

T0473-10ML
TCIAT0473-10MLEA 247 EUR InStock
TCIAT0473-10ML
1,3-Époxypropane ≥98.0% (par GC)
1,3-Époxypropane


Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: -28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005167
Numéro CAS: 503-30-0
EINECS: 207-964-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074581e71fec13300a725a8c1aa038e05487ba52&vid=074581e71fec13300a725a8c1aa038e05487ba52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité