Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-aminophenyl)sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4-Thiodianiline, 4,4'-Thiodianiline, 4-Aminophenyl Sulphide

T0632-25G
TCIAT0632-25GEA 178 EUR InStock
TCIAT0632-25G
Bis(4-aminophenyl)sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(4-aminophenyl)sulphide


Formule: C₁₂H₁₂N₂S
MW: 216,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025342
Numéro CAS: 139-65-1
EINECS: 205-370-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité