Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,13-Tétradécadiène ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetradeca-1,13-diene

T0673-1G
TCIAT0673-1GEA 193 EUR InStock
TCIAT0673-1G
1,13-Tétradécadiène ≥90.0% (par GC)
1,13-Tétradécadiène


Formule: C₁₄H₂₆
MW: 194,36 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00014941
Numéro CAS: 21964-49-8
EINECS: 244-687-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e91cc6ad087c02e4f11bbe05536d42d91b644308&vid=e91cc6ad087c02e4f11bbe05536d42d91b644308&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité