Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 10% Ethanol)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal

T0791-10G
TCIAT0791-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0791-10G
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 10% Ethanol)
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol


Formule: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00000441
Numéro CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ea4e06c74b74c8ef00d44f3e5be39b7eaad430&vid=16ea4e06c74b74c8ef00d44f3e5be39b7eaad430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité