Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de tributylphosphine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tri-n-butylphosphineoxide, Oseltamivir impurity H

T0921-25G
TCIAT0921-25GEA 138 EUR InStock
TCIAT0921-25G
Oxyde de tributylphosphine ≥95.0% (par GC)
Oxyde de tributylphosphine


Formule: C₁₂H₂₇OP
MW: 218,32 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…63 °C
Numéro MDL: MFCD00002082
Numéro CAS: 814-29-9
EINECS: 212-394-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b3602b25aa958ec059fb17200b98d83b31572a8&vid=6b3602b25aa958ec059fb17200b98d83b31572a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité