Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridecanophenone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1087-10G
TCIAT1087-10GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT1087-10G
Tridecanophenone ≥96.0% (par GC)
Tridecanophenone


Formule: C₁₉H₃₀O
Numéro MDL: MFCD00059219
Numéro CAS: 6005-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e82a3418bb06c231e4efeb872fab10f6ab44542&vid=0e82a3418bb06c231e4efeb872fab10f6ab44542&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité