Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triméthylgermanium chlorure ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorotrimethylgermane, Trimethylgermanium chloride

T1161-1G
TCIAT1161-1GEA 251 EUR InStock
TCIAT1161-1G
Triméthylgermanium chlorure ≥98.0% (par GC)
Triméthylgermanium chlorure


Formule: C₃H₉ClGe
MW: 153,17 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,2435 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00000462
Numéro CAS: 1529-47-1
EINECS: 216-214-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34afad16b8352d6f51454c023821956f608ca44d&vid=34afad16b8352d6f51454c023821956f608ca44d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité