Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Borane trimethylamine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T1181-25G
TCIAT1181-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT1181-25G
Borane trimethylamine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Borane trimethylamine complex


Formule: C₃H₁₂BN
MW: 72,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012420
Numéro CAS: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d6af4bd46461e0764a05935fc6bdf44631c9fc6&vid=7d6af4bd46461e0764a05935fc6bdf44631c9fc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité