Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 1-Butyn-3-yl Ester, (RS)-1-Methyl-2-propynyl-p-toluenesulphonate, But-3-yn-2-yl 4-methylbenzenesulphonate

T1224-5G
TCIAT1224-5GEA 185 EUR InStock
TCIAT1224-5G
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060095
Numéro CAS: 53487-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité