Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphenylmethanesulphenyl chloride ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tritylsulphenyl Chloride

T1237-10G
TCIAT1237-10GEA 614 EUR InStock
TCIAT1237-10G
Triphenylmethanesulphenyl chloride ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Triphenylmethanesulphenyl chloride


Formule: C₁₉H₁₅ClS
MW: 310,84 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010360
Numéro CAS: 24165-03-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité