Triethylamine phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethylammonium Phosphate
T1300-25G
TCIAT1300-25GEA 128 EUR InStock
TCIAT1300-25G
Triethylamine phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Triethylamine phosphate
Formule: C₆H₁₅N
MW: 199,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067475
Numéro CAS: 35365-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité